Key Documents
S790370
CARBOBENZYLOXY-S-BENZYL-L-CYSTEINYL-L-LEUCINE DICYCLOHEXYLAMINE SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C36H53N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
639.905
Numéro MDL:
Autres remarques