Principaux documents
S789658
CARBOBENZYLOXY-L-ISOLEUCYL-L-METHIONINE METHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H30N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.536
Numéro MDL:
Autres remarques