Principaux documents
S788244
CARBOBENZYLOXY-BETA-ALANYL-L-ALANINE BENZYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H24N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.436
Numéro MDL:
Autres remarques