Principaux documents
S787620
CARBOBENZYLOXYGLYCYLGLYCYLGLYCINE BENZYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H23N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
413.434
Numéro MDL:
Autres remarques