Principaux documents
S787280
N-(TERT-BUTOXYCARBONYL)-D-VALINE DICYCLOHEXYLAMINE SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H42N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.591
Numéro MDL:
Autres remarques