Principaux documents
S786594
N-(2,4-DINITROPHENYL)-L-LEUCINE
AldrichCPR
S786594-50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S786594-50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H15N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.27
Numéro MDL:
146,00 $