Principaux documents
S782505
ETHYL 2-OXO-1-PYRROLIDINEACETATE
AldrichCPR
S782505-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S782505-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C8H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.198
Numéro MDL:
261,00 $