Principaux documents
S780529
1-CYCLOHEXYL-1-(2-HYDROXY-2-PHENYLETHYL)-3-(2-METHYL-5-NITROPHENYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H27N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
397.478
Numéro MDL:
Autres remarques