Principaux documents
S779598
2,4-DICHLOROPHENYL N-(2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H8Cl2F3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.127
Numéro MDL:
Autres remarques