Principaux documents
S779156
1-AMINO-2-METHYLNAPHTHALENE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
S779156-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S779156-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H12ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.678
Numéro MDL:
261,00 $