Principaux documents
S776270
L-ALANYL-L-NORLEUCINE
AldrichCPR
S776270-50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S776270-50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H18N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.255
Numéro MDL:
146,00 $