Principaux documents
S773514
4-(3-CHLOROPHENYL)-1-(4-FLUOROPHENYLUREIDOACETYL)SEMICARBAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15ClFN5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.781
Numéro MDL:
Autres remarques