Principaux documents
S772712
1-(5-CHLORO-2-PYRIDYL)-3-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)UREA
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H9ClF3N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.684
Numéro MDL:
37,90 $