Principaux documents
S768820
5-(4-PYRIDYLMETHYLENE)RHODANINE
AldrichCPR
S768820-50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S768820-50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H6N2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.289
Numéro MDL:
146,00 $