Principaux documents
S766348
3-(1-HYDROXYCYCLOHEXYL)-1-METHYL-4-PIPERIDONE OXIME
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H22N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.321
Numéro MDL:
Autres remarques