Principaux documents
S765686
2-BROMO-1-ETHYLPYRIDINIUMTETRAFLUOROBORATE
AldrichCPR
S765686-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S765686-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C7H9BBrF4N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.865
Numéro MDL:
37,90 $