Principaux documents
S759236
2,3,4,5-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIEPIN-5-OL
AldrichCPR
S759236-50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S759236-50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H12OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.271
Numéro MDL:
146,00 $