Principaux documents
S754544
4-(3,4-DIHYDRO-4-OXO-1,2,3-BENZOTRIAZIN-3-YL)PHENYLACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.273
Numéro MDL:
Autres remarques