Principaux documents
S751359
2,5-DICHLOROPHENYL N-(4-FLUORO-2-NITROPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H7Cl2FN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.116
Numéro MDL:
Autres remarques