Principaux documents
S750840
2-METHOXYBENZOIC (2-METHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.318
Numéro MDL:
Autres remarques