Principaux documents
S750735
BENZOIC (4-METHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZIDE
AldrichCPR
S750735-1G
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S750735-1G
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H14N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.291
Numéro MDL:
37,90 $