Principaux documents
S749559
DIETHYL 4-CHLOROMETHYL-1,4-DIHYDRO-2,6-DIMETHYL-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H20ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.773
Numéro MDL:
Autres remarques