Principaux documents
S743771
2,2-DIMETHYL-4'-METHOXY-2'-NITROPROPIONANILIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H16N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.272
Numéro MDL:
Autres remarques