Principaux documents
S737429
2-BROMO-4-CHLORO-5-METHYLPHENYL N-(4-CHLORO-2-METHYLPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12BrCl2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.078
Numéro MDL:
Autres remarques