Principaux documents
S735965
(3-HYDROXYCARBAMOYLPHENYL)TRIMETHYLAMMONIUM IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H15IN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.148
Numéro MDL:
Autres remarques