Documents
S735485
1-(3,4-DICHLOROPHENYL)-3-(3-TRIFLUOROMETHYLPHENYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H9Cl2F3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.142
Numéro MDL:
Autres remarques