Principaux documents
S733059
2-(10,11-DIHYDRO-5H-DIBENZO(A,D)CYCLOHEPTEN-5-YLIDENE)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.315
Numéro MDL:
Autres remarques