Principaux documents
S732370
3-(METHYLAMINO)ACRYLOPHENONE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.205
Numéro MDL:
37,90 $