Principaux documents
S731374
ALPHA, BETA-DIBROMOCINNAMIC ACID
AldrichCPR
S731374-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S731374-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H6Br2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.955
Numéro MDL:
37,90 $