Principaux documents
S730033
4-(2-HYDROXY-1-NAPHTHYLMETHYLENEAMINO)ANTIPYRINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H19N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.416
Numéro MDL:
Autres remarques