Principaux documents
S728500
1-(5-CHLORO-2-METHOXYPHENYL)-3-(5-METHYL-2-(4-TOLYLAZO)PHENYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H21ClN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.891
Numéro MDL:
Autres remarques