Principaux documents
S72835
(2-AZIRIDIN-1-YL-BENZO(1,3,2)DIOXAPHOSPHOL-2-YLIDENE)-(2,6-DICHLORO-PH)-AMINE
AldrichCPR
5MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H11Cl2N2O2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.136
Numéro MDL:
37,90 $