Principaux documents
S727660
3,4-DICHLOROPHENYL N-(3,4-DICHLOROPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H7Cl4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.018
Numéro MDL:
Autres remarques