Principaux documents
S720054
5-CHLORO-2-(2-HYDROXYBENZYLIDENEAMINO)BENZOPHENONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H14ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.793
Numéro MDL:
Autres remarques