Documents
S718688
BIS(4-CHLORO-2-METHYLPHENYL) N,N'-(4-METHYL-1,3-PHENYLENE)BISCARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H20Cl2N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
459.333
Numéro MDL:
Autres remarques