Principaux documents
S714313
1,1-DIISOPROPYL-3-(3-TRIFLUOROMETHYLPHENYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H19F3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.316
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique