Principaux documents
S707627
1-(4-CHLORO-2-METHYLPHENYL)-3-(2,6-DIETHYLPHENYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H21ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.834
Numéro MDL:
Autres remarques