Principaux documents
S702870
CIS-N-(3-CHLOROPHENYL)HEXAHYDROPHTHALAMIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H16ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.742
Numéro MDL:
Autres remarques