Principaux documents
S700770
4'-CHLORO-3'-NITROPROPIONANILIDE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H9ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.637
Numéro MDL:
37,90 $