Principaux documents
S700029
2,3-DICHLOROPHENYL N-(2-METHOXY-5-METHYLPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13Cl2NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.182
Numéro MDL:
Autres remarques