Principaux documents
S694622
ANILINIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE
AldrichCPR
S694622-50MG
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S694622-50MG
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C7H8F3NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.206
Numéro MDL:
216,00 $