Documents
S693227
4-BROMO-2,5-DIMETHYLPHENYL N-(2,4-DIMETHYLPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H18BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.243
Numéro MDL:
Autres remarques