Principaux documents
S691666
2-CHLORO-4-METHOXYPHENYL N-(5-CHLORO-2-METHYLPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13Cl2NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.182
Numéro MDL:
Autres remarques