Documents
S691232
2-CHLORO-4-METHOXYPHENYL N-(5-CHLORO-2,4-DIMETHOXYPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15Cl2NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.208
Numéro MDL:
Autres remarques