Principaux documents
S689157
6-METHOXY-ALPHA-(2-METHOXY-4-NITROPHENYLIMINO)-O-CRESOL
AldrichCPR
S689157-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S689157-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H14N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.289
Numéro MDL:
37,90 $