Principaux documents
S688576
2-(3-METHYLPHENOXY)ETHYL N-(3-ETHYLPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H21NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.373
Numéro MDL:
Autres remarques