Documents
S685690
4,4'-METHYLENEBIS(N-(2-HYDROXY-1-NAPHTHYLMETHYLENE)ANILINE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C35H26N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
506.61
Numéro MDL:
Autres remarques