Principaux documents
S681601
4-METHYL-2-PYRIDONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C6H7NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.129
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.