Principaux documents
S677973
ALPHA,ALPHA,ALPHA-TRIFLUORO-M-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H7ClF3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.589
Numéro MDL:
Autres remarques