Principaux documents
S67637
4-{9-[4-(BENZOYLOXY)PHENYL]-9H-FLUOREN-9-YL}PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C39H26O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
558.64
Numéro MDL:
Autres remarques